주요 문서
AXYPCR48C
Corning® Axygen® 48 Well PCR Microplate
size 48 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
동의어(들):
Corning® Axygen® PCR Microplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom clear polypropylene wells
material
conical bottom clear polypropylene wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt: no
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-48-C
Corning
포장
pkg of 5x10plates/cs
최대 용적
200 μL
크기
48 wells
작업 용적
200 μL
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)