주요 문서
CLS4315100
Pyrex® pear-shaped flask, with ST 14/20 outer joint
capacity 100 mL
동의어(들):
Corning® 4315
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4315-100
용량
100 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)