주요 문서
Z257575
Sigma-Aldrich
PROHEAT® heat gun
PH-2100, AC/DC input 220 V AC, 3 - 6 A, Schuko plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.76
material
plastic
특징
CE compliant
파라미터
221-449 °C
453 L/min flow rate
출력
750-1300 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Compact, lightweight heat guns with dual temperature settings of 430°F and 840°F (221°C and 449°C). Excellent source of flameless heat with air flow at 15 cfm. The PROHEAT heat guns meet most general laboratory applications.
법적 정보
PROHEAT is a registered trademark of Master Appliance Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)