주요 문서
CLS401654
Corning® Cap Fitting with 2 Stainless Steel Tubing Ports
diam. ~45 mm, polypropylene
동의어(들):
Stoppers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
screw top orange cap
제조업체/상표
Corning 401654
직경
~45 mm
피팅
GL 45 thread
특징 및 장점
  • 45mm polypropylene cap
  • Two 15.24cm stainless steel tubes
  • Autoclavable
  • Fits Corning glass and plastic vessels with GL45mm threads
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)