설명
For use with bottles
제조업체/상표
Corning 3965-100
O.D. × H
109 mm × 140 mm
호스 배출구 O.D.
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.