주요 문서
CLS360602F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2 mL
동의어(들):
Corning® 36060
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 3606-02F
높이
70 mm
용량
2 mL
디스크 직경
10 mm
공극 크기
4-5.5 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)