주요 문서
CLS3140170
Pyrex® crystallizing dish
capacity 1,770 mL, O.D. × H ~170 mm × 90 mm
동의어(들):
Corning® 3140
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 3140-170
O.D. × H
~170 mm × 90 mm
용량
1,770 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)