주요 문서
CLS29621L
Pyrex® hydrometer jar
capacity 1,000 mL
동의어(들):
Corning® 2962
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113024
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 2962-1L
O.D. × H
64 mm × 465 mm
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)