제조업체/상표
Corning 1596-13L
용량
13.25 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® graduated solution bottles are best suited for sample storage and media preparation.
- With black enamel double scale (liters and gallons) graduations in 500 mL increments.
- Bottles can withstand both dry hot air and steam sterilization.
- Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.