주요 문서
C99701
Sigma-Aldrich
Bromocycloheptane
97%
동의어(들):
Cycloheptyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13Br
CAS Number:
Molecular Weight:
177.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChI key
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)