주요 문서
B77401
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
동의어(들):
(2-Bromopropyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)