About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
197.07
Beilstein:
605833
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI key
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges