주요 문서
BR92839
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 300 mL
동의어(들):
Erlenmeyer flasks, Flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
joint neck50 mm
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 92839
용량
300 mL
용적
300 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduation is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 24450 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
특징 및 장점
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
기타 정보
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)