주요 문서
BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
동의어(들):
PTFE, Sampling dippers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104118
NACRES:
NB.51
material
PTFE
제조업체/상표
BRAND 90462
깊이 × 높이
105 mm × 155 mm
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)