주요 문서
BR73724
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 1000 mL
동의어(들):
Bottles, Filter flask, Glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck33.7 mm
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 73724
보틀(bottle) 용량
1000 mL
용량
1000 mL
깔대기 용량
1000 mL
경부 직경
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Filter Flask with Lateral Socket is a high-quality laboratory vessel designed for efficient filtration processes. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN 12476 and ISO 6556 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory applications. Equipped with a lateral socket for vacuum tubing with an outer diameter of 15-18 mm, facilitating efficient vacuum filtration and liquid transfer.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)