material
glass
조인트
joint ST/NS neck19/26
특징
accuracy class B
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 365538
용량
100 mL
일반 설명
Borosilicate glass 3.3. To DIN 51368. Interchangeable hollow glass stopper size 19/26. Calibrated to contain (TC, In). For determination of oil content in aqueous oil emulsions (e.g. drilling oil). EL = Error limits.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.