주요 문서
BR36407
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 25 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 10/19
동의어(들):
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
조인트
joint: ST/NS10/19
특징
accuracy class A
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 36407
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)