930601
VH032-cyclopropane-F
≥95%
동의어(들):
(S,R,S)-AHPC-cyclopropane-F, (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-[(S)-2-(1-Fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxy-N-[2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]pyrrolidine-2-carboxamide, N-[(1-fluorocyclopropyl)carbonyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[2-hydroxy-4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-, L-Prolinamide
About This Item
추천 제품
ligand
VH032
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: ligand
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C([C@@H](NC(=O)C1(F)CC1)[C@@](C)(C)C)(=O)N2[C@H](C(NCC3=C(O)C=C(C=C3)C4=C(C)N=CS4)=O)C[C@@H](O)C2
InChI key
OKBLHQUBMCCFKE-LVCYWYKZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
기타 정보
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG3
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.