주요 문서
BR29210
BRAND® soaking jar
for pipette length 460 mm
동의어(들):
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
high-density polyethylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 29210
I.D. × 높이
150 mm × 510 mm
용량
10 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)