주요 문서
BR29125
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 17 L, L × I.D. 1000 mm × 150 mm
동의어(들):
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene
제조업체/상표
BRAND 29125
길이 × I.D.
1000 mm × 150 mm
용량
17 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)