주요 문서
BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
동의어(들):
Dishes, Weighing dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
diamond
polystyrene
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
BRAND 155550
길이 × 너비 × 높이
125 mm × 100 mm × 19 mm
접시 길이 × 너비
125 mm × 100 mm
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)