923192
Spiro-TTB
≥99% (HPLC)
동의어(들):
2,2′,7,7′- Tetrakis(N,N′-di-p-methylphenylamino)-9,9′-spirobifluorene, 2,2′,7,7′-Tetra(N, N-di-tolyl)amino-spiro-bifluorene, 2,2′,7,7′-Tetra(N,N-di-p-tolyl)amino-9,9-spirobifluorene, 2,2′,7,7′-Tetra(N,N-ditolylL)amino-9,9-spiro-bifluorene, 2,2′,7,7′-Tetrakis(di-p-tolylamino)-9,9′-spirobi[fluorene], 2,2′,7,7′-Tetrakis(di-p-tolylamino)spiro-9,9′-bifluorene, N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-Octa-p-tolyl-9,9′-spirobi[fluorene]-2,2′,7,7′-tetraamine
About This Item
추천 제품
설명
PL:409 nm (in THF)
TGA:> 360 °C (0.5% weight loss)
Tg: 146 °C
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
분자량
average mol wt 1097.43 g/mol
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
손실
0.5% TGA, >360°C
전이 온도
Tg 146 °C
solubility
THF: soluble
λmax
385 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 5.2 eV
LUMO 1.9 eV
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
It has been successfully applied as transparent hole-transparent layer in solar cells, organic field-effect transistors (OFETs), and organic light emitting devices (OLEDs). In photovoltaics, spiro-TTB was used as organic hole selective layer between perovskite and the silicon cells, contributing to a 25.2% efficency perovskite/ silicon tandem solar cell. When used in OLEDs, spiro-TTB enabled applications in organic photodetectors (OPDs), imaging and lasing applications.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.