주요 문서
BR152710
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 6 ‑ 10 mm
동의어(들):
Tubing, Tubing Connectors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40183110
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
for tubing i.d. 6 ‑ 10 mm
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 152710
길이
55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® straight tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing visibility for monitoring fluid flow. This connector is designed to securely join tubings of different diameters, enhancing versatility in fluid transfer applications. Its durable construction ensures a reliable connection, minimizing the risk of leaks or disconnections during use.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)