주요 문서
BR152510
BRAND® tubing adapter
high-density polyethylene, for tubing i.d., 12-14 to 18-20,5 mm
동의어(들):
Tubing, Tubing adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
특징
for tubing i.d. 12-14 to 18-20,5 mm
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 152510
길이
73 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® tubing adapter is designed to provide a secure connection. Its translucent construction allows for easy visibility of fluid flow, facilitating monitoring during use.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)