주요 문서
BR144515
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 12/21, solid
동의어(들):
Conical joint stoppers, Stoppers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.51
material
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
조인트
joint: ST/NS12/21
설명
octagonal grip
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 144515
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)