주요 문서
BR13928
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
동의어(들):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass (5.4)
제조업체/상표
BRAND 13928
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)