material
clear
polystyrene
설명
RCF max - 2000
제조업체/상표
BRAND 114750
길이 × 너비
11 mm × 55 mm
일반 설명
The BRAND® Sample Tube for Coagulometer is designed for precise and reliable sample collection in coagulation testing. Made from high-quality transparent polystyrene (PS), this tube allows for easy visibility of the sample, facilitating accurate monitoring and analysis.
특징 및 장점
Excellent sample visibility
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.