주요 문서
BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
동의어(들):
Sedimentation tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
포장
pack of 2000 ea
제조업체/상표
BRAND 114740
직경 × 길이
16 mm × 105 mm
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)