material
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
무균
non-sterile
특징
RCF 2,600 × g
neck thread push fit
포장
pack of 78 ea
제조업체/상표
BRAND 114115
길이 × 너비
16 mm × 100 mm
용량
13 mL
16 mL
두께
0.8 mm
일반 설명
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
특징 및 장점
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.