주요 문서
BMSV10021SL
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional single channel adapter, extra long (80 mm) stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
Benchmark Scientific V1002-1SL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator single channel 80mm long adapter is manufactured from stainless steel and enables aspiration from deep containers.
법적 정보
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)