주요 문서
BMSE4000E
Benchmark SmartBlue Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
동의어(들):
SYBR, SmartGlow, blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106000
NACRES:
NB.13
제조업체/상표
Benchmark Scientific E4000-E
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.
애플리케이션
Electrophoresis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)