설명
viewing area W 16 cm L 19 cm
제조업체/상표
Benchmark Scientific E3000
스펙트럼 범위 측정 범위
302 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Accuris UV Transilluminator is compact in design and offers dual intensity settings (50% and 100%). Optimal for the excitation of Ethidium Bromide, the 302n light source provides even illumination of the viewing surface. Includes hinged UV safety cover.
애플리케이션
Electrophoresis
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.