주요 문서
BMSD113201TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
동의어(들):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization,BeadBug grinding beads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
(zirconium)
Grade
Molecular Biology (TriplePure)
포장
pkg of 250 g
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1132-01TP
bead diam.
0.1 mm
호환성
BeadBug and BeadBlaster
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
애플리케이션
Bead homogenization
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)