주요 문서
BMSB20004T500
Sigma-Aldrich
MyBath test tube rack
Holds 15 x 50 ml tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
Holds 15 x 50 ml tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific B2000-4-T500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MyBath mini water bath system tube rack accessories.
법적 정보
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)