주요 문서
BAH500250546
SP Bel-Art® Glove Box Economy Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 10 large
동의어(들):
glove box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
black neoprene
크기
10 large
8 in. (Glove port )
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Bel-Art H50025-0546
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration.
특징 및 장점
  • Use series 50029 for glove boxes with 6” glove ports (F50030-0000, F50028-2000)
  • Use series 50025 for glove boxes with 8” glove ports (H50026-0000)
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
  • Sold in pairs
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)