주요 문서
BAH379430000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
straight (fully coated)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
straight (fully coated)
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37943-0000
길이
11.4 cm (4½ in.) , long
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These forceps are fully coated with brown PTFE FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
특징 및 장점
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)