material
clear
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13178-0612
width × H × thickness
6 in. (152 mm) × 12 in. (305 mm) × 4 mil (0.1 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reusable, transparent bags are ideal for shipping or storage and are especially useful as sample bags.
특징 및 장점
- FDA grade polyethylene, safe for food, drug and cosmetic use
- Latex free
- Not Autoclavable
- H13176 lightweight bags are 0.038 mm (1.5 mil) thick, H13178 heavyweight bags are 0.1016 mm (4 mil) thick
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.