주요 문서
BAF380000002
Rubber hand protector
green silicone, W × H 10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
green silicone
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F38000-0002
너비 × 높이
10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Hot Hand Mitts provide superior protection when handling hot or cold objects, including dry ice.
특징 및 장점
  • Withstands temperatures as high as 260°C (500°F)
  • Remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
  • Soft, compliant silicone rubber naturally conforms to hand and object and resists tearing
  • Gripping surfaces have concave tipped studs for a non-slip grip
  • Easier and faster to use than gloves or tongs for many applicationsOne size fits all hands, left or right
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)