material
high-density polyethylene
포장
pack of 20 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art F37871-1000
길이 × 직경
39.375 in. (1000 mm) × 0.875 in. (21 mm)
보어 직경
0.625 in. (1.5 mm)
용량
190 mL (6.4 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in two lengths to suit your needs, these sterile liquid thieves draw a sample with a simple pull of the handle, then dispense easily into the vessel of your choice.
특징 및 장점
- Ideal for sampling water and other low viscosity liquids, oils and ointments; 0.15cm (¹⁄₁₆") tip hole diameter
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.