material
acrylic
특징
Radioactive materials such as P-32, S-35 and C-14
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F24987-0000
너비 × 길이 × 높이
25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
일반 설명
Rubber feet safeguards bench and reduce movement. Lock and cable or chain not included. Thick 9.5 mm (3/8 in.) translucent, acrylic safeguards against radioactive isotopes.
- Use to hold 32-P, 35-S and 14-C
- Hinged lid has built in lock hasp to shelter contents
- Side mounted lock tabs allow box to be fixed to objects with a cable
법적 정보
Beta-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.