주요 문서
BAF196060000
SP Bel-Art® “T” Shaped Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375 in. (9.5 mm)
동의어(들):
connectors, tubing, tubing coupler
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19606-0000
길이 × 너비
2.25 in. (56.4 mm) × 1.375 in. (35.3 mm)
튜빙 I.D.
0.375 in. (9.5 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connectors have multiple barbs per arm providing additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power.
특징 및 장점
  • Ensures a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.)
  • Chemical-resistant polypropylene for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)