주요 문서
BAF171300018
SP Bel-Art® Pipette Jar for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 15.2 cm (6 in.) × 46 cm (18 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F17130-0018
직경 × 높이
15.2 cm (6 in.) × 46 cm (18 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
특징 및 장점
  • Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)