주요 문서
BAF133740002
SP Bel-Art® Belpen Marker Pen
blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
blue
제조업체/상표
Bel-Art F13374-0002
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Felt tip marking pens are perfect for labeling all types of glassware and plastics.
특징 및 장점
  • Permanent, quick drying ink remains waterproof and smudge proof
  • Will withstand autoclaving when dry
  • Pen with handy pocket clip is 13.3cm (5¹/4") long
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)