분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(S[P@](O2)(C)=S)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C11H19OPS2/c1-8(2)9-5-6-11(3)10(7-9)15-13(4,14)12-11/h9-10H,1,5-7H2,2-4H3/t9-,10+,11+,13?/m1/s1
InChI key
VBFDELVILGOWRT-UCHDHUMISA-N
애플리케이션
Methyl (-)-PI Reagent is a methyl substituted analog of the air and moisture-tolerant (-)-PI reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides.
Learn more about PI and PSI reagents
Learn more about PI and PSI reagents
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.