반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
248-253 °C
SMILES string
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.