주요 문서
96885
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OSu
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα,Nε-Di-Z-L-lysine hydroxysuccinimide ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H29N3O8
CAS Number:
Molecular Weight:
511.52
Beilstein:
1559792
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O8/c30-22-14-15-23(31)29(22)37-24(32)21(28-26(34)36-18-20-11-5-2-6-12-20)13-7-8-16-27-25(33)35-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,27,33)(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChI key
LHOAUCZIIQFZMI-NRFANRHFSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)