주요 문서
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
Z-L-tert-Leucine (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
CAS Number:
Molecular Weight:
446.62
Beilstein:
3831936
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163-167 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI key
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)