936588
(S,R,S)-AHPC-acetamido-O-PEG2-C1-acid
≥95%
동의어(들):
(4R)-N-[2-[2-[2-(Carboxymethoxy)ethoxy]ethoxy]acetyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-L-prolinamide, (S)-13-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-ylcarbonyl]-14,14-dimethyl-11-oxo-3,6,9-trioxa-12-azapentadecanoic acid, (S)-13-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]-14,14-dimethyl-11-oxo-3,6,9-trioxa-12-azapentadecanoic acid, L-Prolinamide, N-[2-[2-[2-(carboxymethoxy)ethoxy]ethoxy]acetyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
추천 제품
ligand
VH032
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to beige
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C([C@@H](NC(COCCOCCOCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C30H42N4O9S/c1-19-26(44-18-32-19)21-7-5-20(6-8-21)14-31-28(39)23-13-22(35)15-34(23)29(40)27(30(2,3)4)33-24(36)16-42-11-9-41-10-12-43-17-25(37)38/h5-8,18,22-23,27,35H,9-17H2,1-4H3,(H,31,39)(H,33,36)(H,37,38)/t22-,23+,27-/m1/s1
InChI key
IVARPPZGMUAWCE-QSEAXJEQSA-N
애플리케이션
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
기타 정보
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.