935654
Tris(trimethylsilyl) borate
≥99.5%, battery grade
동의어(들):
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, TMSB, Tris(trimethylsiloxy)borane, Tris(trimethylsiloxy)boron
About This Item
추천 제품
Grade
battery grade
Quality Level
설명
Application: Battery manufacturing
분석
≥99.5%
양식
(Colorless liquid)
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
186 °C
mp
-35 °C
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
InChI key
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
TMSB also has catalytic properties, which make it useful in organic synthesis reactions and as a reagent in the manufacturing of pharmaceuticals and other chemicals.
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.