주요 문서
934895
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Flat large square 4cm2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
설명
Electrode coating: Au 3 µin
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
substrate (FR4)
electrode surface area
4 cm2
크기
53 × 24 × 1.6 mm
중량
4.113 g
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
애플리케이션
Ideal for research areas such energy material characterization, biosensors, energy storage devices, material synthesis.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)